Merck
B4645
Sigma-Aldrich
Boc-Homoser-OH
>99%
Sinónimos:
Boc-L-homoserine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H17NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
219.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Nombre del producto
Boc-Homoser-OH,
Ensayo
>99%
Formulario
powder
color
white
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC(CCO)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO5/c1-9(2,3)15-8(14)10-6(4-5-11)7(12)13/h6,11H,4-5H2,1-3H3,(H,10,14)(H,12,13)
Clave InChI
PZEMWPDUXBZKJN-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Boc-L-homoserine is N-terminal protected α amino acid used in organic synthesis of compounds such as the functionalizable methionine surrogate azidohomoalanine.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A James Link et al.
Nature protocols, 2(8), 1884-1887 (2007-08-19)
This protocol describes a synthetic route to the non-canonical amino acid azidohomoalanine (AHA) using protected homoserine as a starting material. An alternative route to AHA is presented in a companion paper. This synthesis can be completed in 5 days.