Saltar a
B4643
Boc-L-Asparagine PAM resin ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mmol
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 445,00
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.26
MDL number:
US$ 445,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[X]C(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
09846
description
-
description
extent of labeling: ~0.5 mmol/g loading
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
solid
form
beads
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)