Merck
B4022
Sigma-Aldrich
Phenacyl 4-(bromomethyl)phenylacetate
Sinónimos:
4-(Bromomethyl)phenylacetic acid phenacyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H15BrO3
Número de CAS:
Peso molecular:
347.20
Beilstein:
2292032
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
mp
84-87 °C (lit.)
cadena SMILES
BrCc1ccc(CC(=O)OCC(=O)c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C17H15BrO3/c18-11-14-8-6-13(7-9-14)10-17(20)21-12-16(19)15-4-2-1-3-5-15/h1-9H,10-12H2
Clave InChI
BUQPIKAEKYNDAS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reagent for preparation of aminoacyloxymethyl PAM resins.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mitchell, A.R., et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43, 2845-2845 (1978)