B3680
Monoclonal Anti-Bone Morphogenetic Protein 6 antibody produced in mouse
clone 74219.11, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-BMP-6
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
74219.11, monoclonal
Formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
isotipo
IgG2b
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BMP6(654)
Descripción general
Monoclonal Anti-Bone Morphogenetic Protein 6 recognizes human BMP-6. The antibody shows no cross-reactivity with recombinant human (rh) BMP-2, rhBMP-4, rhBMP-5, and rhBMP-7.
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Nota de preparación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?