Merck
B3656
6-Benzylaminopurine-8-14C
aqueous ethanol solution
Sinónimos:
N6-Benzyladenine-8-14C
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H11N5
Número CAS:
Peso molecular:
225.25
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
aqueous ethanol solution
extent of labeling
40-60 mCi per mmol
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
C(Nc1ncnc2nc[nH]c12)c3ccccc3
Packaging
sealed ampule
Physical form
Ethanol: water (9:1) solution
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)