Saltar a
B3133
Nα-Benzoyl-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride
trypsin substrate, chromogenic, ≥99% (TLC), powder, suitable for substrate for trypsin
Sinónimos:
L-BAPA, L-BAPNA, BANI
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 108,00
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 319,00
250 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 521,00
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.630,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H22N6O4 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
434.88
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
244-505-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4081878
NACRES:
NA.32
US$ 108,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Nα-Benzoyl-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride, ≥99% (TLC), suitable for substrate for trypsin
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
acetone: water (1:1): 50 mg/mL
suitability
suitable for substrate for trypsin
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H22N6O4.ClH/c20-19(21)22-12-4-7-16(24-17(26)13-5-2-1-3-6-13)18(27)23-14-8-10-15(11-9-14)25(28)29;/h1-3,5-6,8-11,16H,4,7,12H2,(H,23,27)(H,24,26)(H4,20,21,22);1H/t16-;/m0./s1
InChI key
DEOKFPFLXFNAON-NTISSMGPSA-N
General description
Chromogenic substrate for trypsin and other proteolytic enzymes.
Nα-Benzoyl-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride is a substrate for trypsin.
Application
Nα-Benzoyl-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride has been used as a substrate:
  • for chymotrypsin and trypsin activity assay in enzymatic extract (EE) of M. tenellum and pancreatic tissue homogenates
  • in trypsin and papain standard curve generation
  • in serine protease and fibrinogenolytic assays of eupolytin1 protein
Other Notes
Similar to B3279, but produced for Sigma.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
B4875B3279B4500
description
≥99% (TLC), suitable for substrate for trypsin
description
≥98%
description
≥98% (HPLC)
description
trypsin substrate
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
solubility
acetone: water (1:1): 50 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL (colorless to dark green-yellow to dark brown-yellow)
solubility
acetone: water (1:1): 40.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
suitability
suitable for substrate for trypsin
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)