Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H18
Número CAS:
Peso molecular:
330.42
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlestorage temp.
−20°C
SMILES string
c1ccc(cc1)\C(c2ccccc2)=C3\c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C26H18/c1-3-11-19(12-4-1)25(20-13-5-2-6-14-20)26-23-17-9-7-15-21(23)22-16-8-10-18-24(22)26/h1-18H
InChI key
CGUOPWAERAISDV-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B3000-10G-A | 04061838352477 |
| B3000-1G-A | 04061826283073 |
| B3000-50G-A | 04061833427248 |