B2876
O-Benzyl-DL-serine
Sinónimos:
(±)-2-Amino-3-benzyloxypropionic acid
About This Item
SMILES string
NC(COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
Inchi Key
IDGQXGPQOGUGIX-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?