Documentos clave
B2801
Millipore
Brucella Agar Base
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
pH
7.0±0.2 (25 °C)
Aplicación
Recommended for enrichment, isolation and cultivation of the Brucella species.
Otras notas
Components (g/L)
Casein Enzymic Hydrolysate, 10.00
Peptic Digest of Animal Tissue, 10.00
Yeast Extract, 2.00
Dextrose, 1.00
Sodium Chloride, 5.00
Sodium Bisulphite, 0.10
Agar, 15.00
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A selective medium for the isolation of brucellae from contaminated materials.
C D KUZDAS et al.
Journal of bacteriology, 66(4), 502-504 (1953-10-01)
[A selective medium for isolation of Brucella melitensis].
G RENOUX
Annales de l'Institut Pasteur, 87(3), 325-333 (1954-09-01)
A preliminary report on a selective medium for the culture of Brucella, including fastidious types.
L M JONES et al.
Bulletin of the World Health Organization, 19(1), 200-203 (1958-01-01)