Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H19N5O
Número CAS:
Peso molecular:
309.37
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarletechnique(s)
cell culture | plant: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1CCC(OC1)n2cnc3c(NCc4ccccc4)ncnc23
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?