B2030
Benzoyl peroxide
~70% (titration)
Sinónimos:
Dibenzoyl peroxide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
~70% (titration)
temp. de autoignición
176 °F
contiene
~30% water as stabilizer
mp
105 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clave InChI
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. C - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?