Merck
B1379
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl sulfate potassium salt
sulfatase substrate, ≥98% (TLC), powder
Sinónimos:
5-bromo-4-chloroindoxyl sulfate potassium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H4BrClKNO4S
Número CAS:
Peso molecular:
364.64
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl sulfate potassium salt, sulfatase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].[O-]S(=O)(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C8H5BrClNO4S.K/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;/h1-3,11H,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
BONBCMDYPZGTEU-UHFFFAOYSA-M
General description
A histochemical substrate for aryl-sulfatase.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)