B0632
Bradykinin potentiator C
≥97% (TLC)
About This Item
Ensayo
≥97% (TLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCC(C)C(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C2CCCN2C(=O)CNC(=O)C3CCCN3C(=O)C4CCCN4C(=O)C(CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)C5CCC(=O)N5)C(=O)N6CCCC6C(=O)N7CCCC7C(O)=O
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?