Merck
B0508
Brain acetone powder bovine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Biological source:
bovine
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine
Quality Segment
form
powder
technique(s)
tissue culture: suitable
storage temp.
−20°C
Application
Brain acetone powder bovine may be used in studies tissue-specific genes leading to the expression of proteins important for the analysis of immunoreactivity, disease pathogenesis and drug targeting.
Has been used as a crude source of calmodulin.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)