Merck
B0435
Sigma-Aldrich
Bohemine
≥95% (HPLC), powder
Sinónimos:
2-(3-Hydroxypropylamino)-6-benzylamino-9-isopropylpurine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H24N6O
Número de CAS:
Peso molecular:
340.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
solubilidad
chloroform: soluble 50 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)n1cnc2c(NCc3ccccc3)nc(NCCCO)nc12
InChI
1S/C18H24N6O/c1-13(2)24-12-21-15-16(20-11-14-7-4-3-5-8-14)22-18(23-17(15)24)19-9-6-10-25/h3-5,7-8,12-13,25H,6,9-11H2,1-2H3,(H2,19,20,22,23)
Clave InChI
OPQGFIAVPSXOBO-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cdk inhibitor; tool for studying cell cycle and anti-cancer activities.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)