AXYT350CLRS
MAXYMum Recovery® pipette tips
racked, size 300 μL, clear, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Sinónimos:
pipet tips
About This Item
Materiales
clear
esterilidad
sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc T-350-C-L-R-S
Corning
envase
pkg of 5x960tips/cs
tamaño
300 μL
volumen
300 μL
color
clear
Categorías relacionadas
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)