Documentos clave
AXYT1000CLRS
MAXYMum Recovery® pipette tips
racked, capacity 1000 μL, clear, pkg of 5x1000tips/cs, sterile
Sinónimos:
pipet tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
clear
esterilidad
sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc T-1000-C-L-R-S
Corning
envase
pkg of 5x1000tips/cs
capacidad
1000 μL
volumen
1000 μL
color
clear
Categorías relacionadas
Otras notas
Browse all pipette tips
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)