Documentos clave
AXYSCT200RS
Screw cap tubes and caps with O-rings, conical bottom
capacity 2.0 mL, red, sterile
Sinónimos:
centrifuge tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
red
screw top cap
esterilidad
sterile
Características
RCF 20,000 × g
envase
pack of 500 tubes
case of 8 packs
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc
Corning
capacidad
2.0 mL
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)