Documentos clave
AXYPCR96FLTBK
PCR microplate with flat top
size 96 wells, conical bottom black paper wells, pkg of 4x25plates/cs
Sinónimos:
96 multiwell plate
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.22
material:
conical bottom black paper wells
maximum volume:
200 μL
size:
96 wells
working volume:
200 μL
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
conical bottom black paper wells
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Axygen Inc PCR-96-FLT-BK
Corning
packaging
pkg of 4x25plates/cs
maximum volume
200 μL
size
96 wells
working volume
200 μL
binding type
non-treated surface
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)