Documentos clave
AXYPCR384RGDBK
Corning® Axygen® 384 Well Black Rigi Plate PCR Microplate
size 384 wells, conical bottom black wells, pkg of 5x20plates/cs
Sinónimos:
PCR Rigi plate microplate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
conical bottom black wells
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc PCR-384-RGD-BK
Corning
envase
pkg of 5x20plates/cs
volumen máximo
49.5 μL
tamaño
384 wells
volumen de trabajo
49.5 μL
idoneidad
suitable for PCR
tipo de unión
non-treated surface
Información legal
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)