Documentos clave
AXYPCR384M2R
PCR microplate for ABI 3730, 3100 and MJ Thermocyclers
size 384 wells, conical bottom red polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
Sinónimos:
384 multiwell plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
conical bottom red polypropylene wells
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc PCR-384M2-R
Corning
envase
pkg of 5x10plates/cs
volumen máximo
50 μL
tamaño
384 wells
volumen de trabajo
50 μL
idoneidad
suitable for PCR
tipo de unión
non-treated surface
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)