AXYMCT060R
Microtubes
size 0.6 mL, red, pkg of 10x1000tubes/cs
Sinónimos:
centrifuge tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
esterilidad
non-sterile
Características
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc MCT-060-R
Corning
envase
pkg of 10x1000tubes/cs
tamaño
0.6 mL
color
red
Adaptador
cap (push fit)
idoneidad
suitable for (centrifugation)
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)