Documentos clave
AXYFXF20LRS
MAXYMum Recovery® pipette filter tips for Beckman® FX Robotics System
racked, capacity 20 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Sinónimos:
Pipette tips for Velocity
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.02
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
clear
esterilidad
sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc FXF-20-L-R-S
Corning
envase
pkg of 5x960tips/cs
capacidad
20 μL
volumen
20 μL
Otras notas
Browse all pipette tips
Información legal
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)