AXYFX50R
Pipette tips for Beckman® FX Robotics System
racked, pkg of 5x960tips/cs, clear
Sinónimos:
pipet tips
About This Item
Materiales
clear
esterilidad
non-sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc FX-50-R
Corning
envase
pkg of 5x960tips/cs
capacidad
50 μL
volumen
50 μL
color
clear
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)