Documentos clave
AXYFX384R
Pipette tips for Beckman® FX Robotics System
racked, capacity 30 μL, pkg of 5x3840tips/cs, clear
Sinónimos:
pipet tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
clear
esterilidad
non-sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc FX-384-R
Corning
envase
pkg of 5x3840tips/cs
capacidad
30 μL
volumen
30 μL
color
clear
Otras notas
Browse all pipette tips
Información legal
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)