AV48273
Anti-ALDOC antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-ALDC, Anti-Aldolase C, fructose-bisphosphate
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
39 kDa
reactividad de especies
dog, rat, human, bovine, horse, guinea pig, rabbit, mouse
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ALDOC(230)
Categorías relacionadas
Descripción general
Rabbit Anti-ALDOC antibody recognizes bovine, human, mouse, rat, zebrafish, and rabbit ALDOC.
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)