Documentos clave
AV38110
Sigma-Aldrich
Anti-HMGB1 (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinónimos:
Anti-DKFZp686A04236, Anti-HMG1, Anti-HMG3, Anti-High-mobility group box 1, Anti-SBP-1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
25 kDa
reactividad de especies
guinea pig, mouse, bovine, rat, horse, dog, human, rabbit
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HMGB1(3146)
Inmunógeno
Synthetic peptide directed towards the middle region of human HMGB1
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Extracellular HMGB1 is an activator of human tumor cell migration operating in concert with EGF. HMGB1 encodes a protein that is potentially involved in the regulation of lipogenic and cholesterogenic gene transcription.
Secuencia
Synthetic peptide located within the following region: AKKLGEMWNNTAADDKQPYEKKAAKLKEKYEKDIAAYRAKGKPDAAKKGV
Forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)