AV37665
Anti-GPC3 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinónimos:
Anti-Glypican 3
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
mol peso
64 kDa
reactividad de especies
guinea pig, horse, canine, rat, mouse, rabbit, bovine, human
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... GPC3(2719)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)