AV31639
Anti-ELF3 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-E74-like factor 3 (ets domain transcription factor, epithelial-specific ), Anti-ERT, Anti-ESE-1, Anti-ESX
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
41 kDa
reactividad de especies
human, rabbit
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ELF3(1999)
Categorías relacionadas
Descripción general
Rabbit Anti-ELF3 antibody recognizes bovine and human ELF3.
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)