Documentos clave
APREST80196
Sigma-Aldrich
PrEST Antigen EIF3A
Prestige Antigens Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Sinónimos:
EIF3, EIF3S10, eIF3-p170, eIF3-theta, eIF3a
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
>80% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
predicted mol wt 30 kDa
purificado por
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
concentración
≥0.5 mg/mL
secuencia del inmunógeno
PENALKRANEFLEVGKKQPALDVLYDVMKSKKHRTWQKIHEPIMLKYLELCVDLRKSHLAKEGLYQYKNICQQVNIKSLEDVVRAYLKMAEEKTEAAKEESQQ
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... EIF3A(8661)
Descripción general
Recombinant protein fragment of Human EIF3A with N-terminal His6ABP (ABP = Albumin Binding Protein derived from Streptococcal Protein G) fusion tag.
Aplicación
Suitable as a blocking agent using corresponding antibodies.
Ligadura / enlace
Corresponding Antibody HPA038316.
Forma física
Solution in 1 M urea-PBS, pH 7.4
Nota de preparación
The protein solution should be gently mixed before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
Información legal
Prestige Antigens is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)