AMAB91503
Monoclonal Anti-IL10RA antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL8203, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
CD210, CD210a, CDW210A, HIL-10R, IL10R
Seleccione un Tamaño
US$ 667,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 667,00
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
CL8203, monoclonal
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
isotipo
IgG1
Ensembl | nº de acceso humano
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IL10RA(3587)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Sequence
KPSLQTEEPQFLLPDPHPQ
Aplicación
Características y beneficios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Forma física
Información legal
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)