AMAB91361
Monoclonal Anti-FOXP2 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL5310, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
CAGH44, SPCH1, TNRC10
About This Item
Productos recomendados
conjugado
unconjugated
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
CL5310, monoclonal
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
isotipo
IgG1
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FOXP2(93986)
Inmunógeno
Sequence
AQQLVFQQQLLQMQQLQQQQHLLSLQRQGLISIPPGQAALPVQSLPQAGLSPAEIQQLWKEVTGVHSMEDNGIKHGGLDLTTNNSSSTTSSNTSKASPPITHHS
Epitope
Binds to an epitope located within the peptide sequence PQAGLSPAEIQQLWK as determined by overlapping synthetic peptides.
Aplicación
Características y beneficios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Forma física
Información legal
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)