Documentos clave
ADAPA481182-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 18 x 2.6 -7 mL reaction vessels, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Características
holds 18 x 2.6 -7 mL reaction vessels
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5810747007 (Global)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 500 mL rectangular bucket
Categorías relacionadas
Descripción general
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)