Documentos clave
ADAPA444415-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 4 x Eppendorf Tube® 5 mL & 15 mL conical tubes, for use with 100 mL rectangular bucket, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
conical bottom
Características
for use with aerosol-tight lid
holds 4 x Eppendorf Tube® 5 mL & 15 mL conical tubes
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022637606 (NA)
Parámetros
4,300 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
121 mm
Diámetro
17 mm
compatibilidad
for use with 100 mL rectangular bucket
Categorías relacionadas
Descripción general
Adapters for varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-44.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)