Documentos clave
ADAPA444125R-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 14 x 1.2 - 5 mL round-bottom tubes, for 100 mL rectangular buckets, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
flat bottom
Características
for use with aerosol-tight lid
holds 14 x 1.2 - 5 mL round-bottom tubes
with rubber mat bottom
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022637509 (NA)
Parámetros
4,200 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
105 mm
Diámetro
11 mm
compatibilidad
for use with 100 mL rectangular bucket
Categorías relacionadas
Descripción general
Adapters for varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-44.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)