Documentos clave
ADAPA438615-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 6 x 15 mL round bottom tubes, for 90 mL rectangular bucket, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
flat bottom
Características
holds 6 x 15 mL round bottom tubes
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022639366 (NA)
Parámetros
2,750 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Diámetro
17.5 mm
compatibilidad
for use with 90 mL rectangular bucket
Categorías relacionadas
Descripción general
Adapter for use with 90 mL rectangular buckets in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 6 x 15 mL round bottom tubes and supplied as a pack of 2.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)