ADAPA43825-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 1 x 25 mL round-bottom tube, for use with 100 mL round bucket, pack of 2 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
round bottom
Características
for use with cap
holds 1 x 25 mL round-bottom tube
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022639145 (NA)
Parámetros
2,900 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
100 mm
Diámetro
25 mm
compatibilidad
for use with 100 mL round bucket
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)