A9917
Anti-Mouse IgG (Fab specific)–Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Goat Anti-Mouse IgG (Fab specific)–HRP
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
conjugado
peroxidase conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse
técnicas
direct ELISA: 1:60,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:150
western blot: 1:80,000-1:160,000
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Goat Anti-Mouse IgG (Fab specific)-Peroxidase antibody can be used for western blotting assays. The product can also be used for direct ELISA (1:60,000) and IHC (1:150) applications.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Forma física
Nota de preparación
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)