Saltar a
A9451
Aristolochic acid I sodium salt
powder, ≥97%
Sinónimos:
Aristolochic acid sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
50 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 187,00
250 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 655,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H10NNaO7
Número CAS:
Peso molecular:
363.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
233-463-4
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
powder
Solubility:
H2O: 50 mg/mL
US$ 187,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
[Na+].COc1cccc2c1cc([N+]([O-])=O)c3c(cc4OCOc4c23)C([O-])=O
InChI
1S/C17H11NO7.Na/c1-23-12-4-2-3-8-9(12)5-11(18(21)22)14-10(17(19)20)6-13-16(15(8)14)25-7-24-13;/h2-6H,7H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
InChI key
BQVOPWJSBBMGBR-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Component of some Chinese herbal medicines, and responsible for their nephrotoxicity. Prodrug activated by reduction of the nitro group to an amine, which forms cytotoxic DNA adducts.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
O2751O0136C4945
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97%
assay
≥98%
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥98%
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)