Documentos clave
A9345
Sigma-Aldrich
N-(4-Amino-2-chlorophenyl)phthalimide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H9ClN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
272.69
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
form
solid
color
slightly yellow
solubility
DMSO: soluble >5 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES string
Nc1ccc(N2C(=O)c3ccccc3C2=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C14H9ClN2O2/c15-11-7-8(16)5-6-12(11)17-13(18)9-3-1-2-4-10(9)14(17)19/h1-7H,16H2
InChI key
DRZDMSPFGPTPER-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Anticonvulsant
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)