A9285
α1-Antichymotrypsin from human plasma
≥92.5% (SDS-PAGE), lyophilized powder
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human plasma
Nivel de calidad
Ensayo
≥92.5% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
mol peso
55-66 kDa
técnicas
microbiological culture: suitable
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... SERPINA3(12)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.