Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 335,00 |
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.250,00 |
Acerca de este artículo
US$ 335,00
Nombre del producto
ABT-491 hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white to beige
mp
170-178 °C (lit.)
solubility
H2O: freely soluble 22 mg/mL
originator
Abbott
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CN(C)C(=O)n1cc(C(=O)c2ccc(Cn3c(C)nc4cnccc34)c(F)c2)c5c(cccc15)C#C
InChI
1S/C28H22FN5O2.ClH/c1-5-18-7-6-8-25-26(18)21(16-34(25)28(36)32(3)4)27(35)19-9-10-20(22(29)13-19)15-33-17(2)31-23-14-30-12-11-24(23)33;/h1,6-14,16H,15H2,2-4H3;1H
InChI key
AWRGBOKANQBIBM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: freely soluble 22 mg/mL | solubility H2O: ≥5 mg/mL at warmed | solubility H2O: >10 mg/mL | solubility H2O: >5 mg/mL |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?