Saltar al contenido
A9079
3′-Sialyllactose
from human milk, ≥98% (HPAE/PAD)
Sinónimos:
α-NeuNAc-(2→3)-β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, 3′-N-Acetylneuraminyl-D-lactose sodium salt, 3′-SL, 3′-Sialyl-D-lactose, NANA-Lactose
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H39NO19
Número CAS:
Peso molecular:
633.55
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
Beilstein/REAXYS Number:
75357
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
human milk
assay
≥98% (HPAE/PAD)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[H]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@]2(C[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O2)[C@H](O)[C@H](O)CO)C([O-])=O)[C@H]1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C23H39NO19.Na/c1-7(29)24-13-8(30)2-23(22(38)39,42-19(13)15(35)10(32)4-26)43-20-16(36)12(6-28)40-21(17(20)37)41-18(11(33)5-27)14(34)9(31)3-25;/h3,8-21,26-28,30-37H,2,4-6H2,1H3,(H,24,29)(H,38,39);/q;+1/p-1/t8-,9-,10+,11+,12+,13+,14+,15+,16-,17+,18+,19+,20-,21-,23-;/m0./s1
InChI key
LTWFUJWFLMHANB-TZCPRLTCSA-M
Application
3′-Sialyllactose is a compound wherein the acetylneuraminyl (NANA) unit is connected to the galactosyl unit of lactose at the 3 position. In 6′-sialylactose, this connection is at the 6 position. 3′-Sialyllactose and 6′-Sialyllactose are used to differentiate and characterize binding domains of viruses, such as influenza and rhinitis viruses, that recognize NANA capped cell surface receptors. 3′-Sialyllactose and 6′-sialylactose are used as reference compounds in analytical methods developed to measure their presence in materials such as milk and colostrums.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)