Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Nombre del producto
Anti-Amyloid Precursor Protein, N-Terminal antibody produced in rabbit, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 95-100 kDa
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using formic acid-treated sections of human Alzheimer′s disease (AD) brain, microarray: suitable, western blot: 1:1,000 using rat brain extract or supernatant of 293T cells secreting APP.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APP(351)
mouse ... App(11820)
rat ... App(54226)
General description
Immunogen
Application
- western blotting
- immunostaining
- immunofluorescence
Immunofluorescence (1 paper)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Amyloid Precursor Protein, N-Terminal antibody produced in rabbit
— o —
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
nwg
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?