Merck
A8736
A12B4C3
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-(1-Hydroxyundecyl)-1-(4-nitrophenylamino)-6-phenyl-6,7a-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine-5,7(2H,4aH)-dione, 4a,7a-Dihydro-2-(1-hydroxyundecyl)-1-[(4-nitrophenyl)amino]-6-phenyl-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine-5,7(2H,6H)-dione
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H38N4O5
Número CAS:
Peso molecular:
534.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCC(O)C1C=CC2C(N1Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)C(=O)N(C2=O)c4ccccc4
InChI
1S/C30H38N4O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-15-27(35)26-21-20-25-28(30(37)32(29(25)36)23-13-10-9-11-14-23)33(26)31-22-16-18-24(19-17-22)34(38)39/h9-11,13-14,16-21,25-28,31,35H,2-8,12,15H2,1H3
InChI key
KVHGJAKTBPFFNV-UHFFFAOYSA-N
Application
A12B4C3 has been used as an inhibitor of polynucleotide kinase/phosphatase to study its effects on prostate cancer (PC-3) cells.
Biochem/physiol Actions
A12B4C3 is a potent and specific hPNKP phosphatase inhibitor. A12B4C3 doubles the radiosensitivity of human A549 lung carcinoma and MDA-MB-231 breast adenocarcinoma cells.
2-(1-hydroxyundecyl)-1- (4-nitrophenylamino)-6-phenyl-6,7a-dihydro-1Hpyrrolo [3,4-b]pyridine-5,7(2H,4aH)-dione (A12B4C3) is a polysubstituted piperidine, that is capable of altering the secondary structure of polynucleotide kinase 3′-phosphatase (PNKP). It functions as an allosterically regulated noncompetitive inhibitor of human PNKP phosphatase activity.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)