A8505
Androstanolone 17-benzoate
Sinónimos:
17β-Hydroxy-5α-androstan-3-one 17-benzoate, 5α-Androstan-17β-ol-3-one benzoate, Dihydrotestosterone benzoate, Stanolone benzoate
About This Item
control farmacológico
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
cadena SMILES
C[C@]12CCC(=O)C[C@@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@@]4(C)CC[C@H]23
InChI
1S/C26H34O3/c1-25-14-12-19(27)16-18(25)8-9-20-21-10-11-23(26(21,2)15-13-22(20)25)29-24(28)17-6-4-3-5-7-17/h3-7,18,20-23H,8-16H2,1-2H3/t18-,20-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1
Clave InChI
ZGDZDAPCWHIIKB-LVYWIKMTSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)