Merck
A8406
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H3ClFN3
Número de CAS:
Peso molecular:
147.54
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
form
powder
solubility
ethanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
Nc1nc(Cl)ncc1F
InChI
1S/C4H3ClFN3/c5-4-8-1-2(6)3(7)9-4/h1H,(H2,7,8,9)
InChI key
SLQAJWTZUXJPNY-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)