A8380
5α-Androstan-17β-ol-3-one
≥97.5%
Sinónimos:
17β-Hydroxy-5α-androstan-3-one, 4,5α-Dihydrotestosterone, Androstanolone, Stanolone
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Ensayo
≥97.5%
Formulario
powder
control farmacológico
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubilidad
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
cadena SMILES
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CCC(=O)C2
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
Clave InChI
NVKAWKQGWWIWPM-ABEVXSGRSA-N
Información sobre el gen
human ... AR(367) , ESR1(2099) , PGR(5241) , SERPINA6(866) , SHBG(6462)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208) , Esr1(24890) , Nr3c1(24413) , Nr3c2(25672) , Pgr(25154)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?