Merck
A8127
Sigma-Aldrich
DL-Alanine hydroxamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H8N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
104.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(N)C(=O)NO