Merck
A7897
5′-Amino-5′-deoxyadenosine p-toluenesulfonate salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N6O3 · C7H8O3S
Número CAS:
Peso molecular:
438.46
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
>98% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.NC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)n3cnc4c(N)ncnc34
InChI
1S/C10H14N6O3.C7H8O3S/c11-1-4-6(17)7(18)10(19-4)16-3-15-5-8(12)13-2-14-9(5)16;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-4,6-7,10,17-18H,1,11H2,(H2,12,13,14);2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
InChI key
KEAONEXDJAQJJU-MCDZGGTQSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)